Learn More
Tocris Bioscience™ Zileuton
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
Beschreibung
Orally active 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitor that inhibits LTB4 synthesis (IC50 values are 0.56, 2.3 and 2.6 μM in dog, rat and human blood respectively). Inhibits antigen-induced contraction of tracheal strips in vitro (IC50 = 6 μM) and exhibits antiasthmatic activity in vivo. Also weakly inhibits CYP1A2 (Ki = 66 - 98 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 236.29 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.29 |
| Chemical Name or Material | Zileuton |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur