Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Small Intestine Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Shop All Bio Techne ProductsEspecificaciones
Especificaciones
| Preparation Method | Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression |
| Quantity | 1 mg |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Target | Small Intestine |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?