Learn More
Invitrogen™ Nitro blue Tetrazolium Chloride (NBT)
Beskrivelse
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) can be used to assess cell viability as a function of redox potential. Actively respiring cells convert the water-soluble NBT to a deep blue-colored precipitate.
Ordreinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Store at room temperature and protect from light. |
| Detection Method | Absorbance |
| Quantity | 1 g |
| Substrate | Oxidase Substrate |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Absorbance Wavelength | 256 nm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?