Learn More
R&D Systems™ Mca-KPLGL-Dpa-AR-NH2 Fluorogenic Peptide Substrate
Codice prodotto. 18157290
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18157290 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18157290 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore ES010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.65 EUR
    337.05 EUR / 1mg
    Save 38.60 EUR
    10% Off
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Substrate for MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-12, MMP-13, MMP-14, MMP-15, MMP-16, ADAM10, ADAM17/TACE, Cathepsin D, and Cathepsin E
  • The peptide substrate contains a highly fluorescent 7-methoxycoumarin group that is efficiently quenched by resonance energy transfer to the 2,4-dinitrophenyl group
  • Can be used to measure the activities of peptidases capable of cleaving an amide bond between the fluorescent group and the quencher group, causing an increase in fluorescence
  • Purity >95% by HPLC
  • The cleavage site is the peptide bond between Gly and Leu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Line R&D Systems
Quantity 1 mg
Product Type Mca-Lys-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH2
Storage Requirements Samples are stable for up to twelve months from date of receipt at -20° C to -70° C. The substrate can be aliquoted and stored -20° C to -70° C in a manual defrost freezer for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Protect from exposure to direct light.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.