Learn More
MedChemExpress INT
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 146-68-9 |
| Solubility | DMSO : 83.33 mg/mL (164.78 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble) |
| Synonym | Iodonitrotetrazolium chloride∣ p-Iodonitrotetrazolium Violet |
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Quantity | 5 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 505.7 g/mol |
| Product Type | Biochemical Assay Reagents |
| Purity or Quality Grade | 98.0% |
| Shipping Condition | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?