Learn More
Human IL-6R alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
210.00 EUR - 1775.00 EUR
Spezifikation
Antigen IL-6R alpha
Clone 556704R
Dilution Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Applications Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Products 4
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18752679
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB2271R-SP
25 μg
210.00 EUR
25µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18730387
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB2271R-100
100 μg
440.00 EUR
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18120351
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB2271R-500
500 ug
1775.00 EUR
500µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18179060
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB2271R-01M
1 mg
1595.00 EUR
1mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IL-6R alpha
Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
P08887
3570
IgG1
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Detects human IL-6 R alpha in direct ELISAs.
556704R
Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
IL6R
Primary
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt