Learn More
Human IL-6R alpha Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB2271R-500
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18120351
  • 1775.00 EUR / 500µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
IL-6R alpha Monoclonal specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IL-6R alpha
Monoclonal
Unconjugated
Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative
CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
3570
Human
Purified
Immunocytochemistry
556704R
Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
P08887
IL6R
E. coli-derived recombinant human IL-6 R alpha Arg387-Arg468 Accession No. P08887
500 ug
Primary
Detects human IL-6 R alpha in direct ELISAs.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only