Learn More
Novus Biologicals™ Europium Streptavidin MIDI
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Quantity:
400 μL
Packungsgröße:
400µL
Beschreibung
- Highly stable, easy to use conjugates
- Resistant to aggregation
- No sonication, shaking or vortexing required
- No need for blocking solution
- Possibility to work with low conjugate concentrations
- Conjugates can be run on an immunochromatographic assay as well as a microwell-based assay
Kit Contents:
- 1 Midi vial of 200 nmEuropium - Streptavidin conjugate
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 400 μL |
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur