Learn More
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Product Code. 18153234 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mg
Unit Size:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18153234 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18153234 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP231140SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00 EUR
    182.70 EUR / 25µg
    Save 11.30 EUR
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-09-2026
Especificaciones
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 0.025 mg
For Use With (Application) Activation of mouse TLR9
Type CpG Oligodeoxynucleotides
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.