Learn More
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Product Code. 16691832 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16691832 25 g 25g
16681832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16691832 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 463300250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111406-87-2
Molecular Weight (g/mol) 236.29
MDL Number MFCD00866097
InChI Key MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
SMILES CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Molecular Formula C11H12N2O2S
Quantity 25 g
Formula Weight 236.29
Chemical Name or Material Zileuton
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.