Description
ZDHHC7 Polyclonal antibody specifically detects ZDHHC7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ZDHHC7 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 |
| Formulation | PBS (pH 7.4) |
| Gene Accession No. | AAH17702 |
| Gene Alias | EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, FLJ10792, FLJ20279, palmitoyltransferase ZDHHC7, Sertoli cell gene with zinc finger domain- and #946, SERZ1, SERZ-B, Zinc finger DHHC domain-containing protein 7, Zinc finger protein 370, zinc finger, DHHC domain containing 7, zinc finger, DHHC-type containing 7, ZNF370DHHC-7 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | ZDHHC7 (AAH17702, 1 a.a. - 208 a.a.) full-length human protein. MLTDPGAVPKGNATKEYMESLQLKPGEVIYKCPKCCCIKPERAHHCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGEKNQRFFVLFTMYIALSSVHALILCGFQFISCVRGQWTECSDFSPPITVILLIFLCLEGLLFFTFTAVMFGTQIHSICNDETEIERLKSEKPTWERRLRWEGMKSVFGGPPSLLWMNPFVGFRFRRLPTRPRKGGPEFSV |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?