Learn More
Beskrivelse
ZBTB4 Polyclonal specifically detects ZBTB4 in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ZBTB4 |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000, ELISA 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 |
| Formulation | Whole antiserum |
| Gene Accession No. | Q9P1Z0 |
| Gene Alias | KAISO-L1, zinc finger and BTB domain containing 4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Polyclonal antibody raised in rabbit against human ZBTB4 (zinc finger and BTB domain containing 4), using four different KLH-conjugated synthetic peptides. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?