Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Code produit 11386188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11386188 50 g 50g
11306198 250 g 250g
11396188 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11386188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011180.18
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In phosphors for color TV tubes, in microwave filters, and as a stabilizer for high-temperature service materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-36-9
Molecular Formula O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
MDL Number MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spécification
Melting Point 2410°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Density 5.01 g/mL
Merck Index 14,10107
Solubility Information Insoluble in water; Soluble in alcohol and dilute acids
Formula Weight 225.81
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium(III) oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.