Learn More
STEMCELL Technologies Y-27632 (Dihydrochloride)
Descrizione
- Y-27632 is a cell-permeable, highly potent and selective inhibitor of Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase (ROCK)
- Y-27632 inhibits both ROCK1 (Ki = 220 nM) and ROCK2 (Ki = 300 nM) by competing with ATP for binding to the catalytic site
Specifica
Specifica
| CAS | 129830-38-2 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C14H21N3O · 2HCl |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?