Learn More
MedChemExpress Wogonin
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molecular Weight (g/mol) | 284.26 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 632-85-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.87% |
| Solubility | DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic) |
| Target | CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis |
| Quantity | 50 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?