Learn More
MedChemExpress Wogonin
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molecular Weight (g/mol) | 284.26 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 632-85-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.87% |
| Solubility | DMSO : 62.5 mg/mL (219.87 mM∣Need ultrasonic) |
| Target | CDK∣Wnt∣Autophagy∣Apoptosis |
| Quantity | 10 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?