Learn More
Vilazodone Carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30456107
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.5mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30456107 2.5 mg 2.5mg
30451326 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456107 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV2650102.5MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163521-19-5
Molecular Formula C26 H26 N4 O3
Molecular Weight (g/mol) 442.51
Synonym 2-Benzofurancarboxylic acid, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, 5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-2-benzofurancarboxylic acid, Vilazodone carboxylic acid, 5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]benzofuran-2-carboxylic acid
IUPAC Name 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3
Spezifikation
Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H26N4O3/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-28-23)3-1-2-8-29-9-11-30(12-10-29)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(31)32/h4-7,13-15,17,28H,1-3,8-12H2,(H,31,32)
Formula Weight 442.2005
Chemical Name or Material Vilazodone Carboxylic Acid