Learn More
R&D Systems™ UBP 296
Beschreibung
Selective GluK1 (formally GluR5) subunit containing kainate receptor antagonist (apparent KD = 1.09 μM). Displays ∽ 90-fold selectivity over AMPA receptors and recombinant hGluK2 (formally hGluR6) and GluK5 (formally KA2) containing kainate receptors. Has little or no action at NMDA or group I mGlu receptors. Selectively blocks kainate receptor-mediated LTP induction in rat hippocampal mossy fibers.
Active Enantiomer also available.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 333.3 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 333.3 |
| Chemical Name or Material | UBP 296 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?