Description
TSSK4 Polyclonal specifically detects TSSK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TSSK4 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | C14orf20, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC133264, serine/threonine kinase 22E, Serine/threonine-protein kinase 22E, STK22E, Testis-specific kinase 4, testis-specific serine kinase 4, testis-specific serine/threonine-protein kinase 4, TSK-4, TSSK-4, TSSK5TSK4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DFGFAKMVPSNQPVGCSPSYRQVNCFSHLSQTYCGSFAYACPEILRGLPYNPFLSDTWS |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?