Description
TSC1 Monoclonal specifically detects TSC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TSC1 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | SR1192 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000-1:5000, Flow Cytometry 1:200, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gene Alias | KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human TSC1 (Uniprot #: Q92574) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?