missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tromethamine, TRC

Code produit 30138089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30138089 250 g 250g
17949834 100 g 100g
17919844 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30138089 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT892600250G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 77-86-1
Molecular Formula C4 H11 N O3
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Synonym Trometamol, aminomethylidynetri(methanol), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, 2-Amino-1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol, 2-Amino-2-methylol-1,3-propanediol, Addex-Tham, Aminotri(hydroxymethyl)methane, Aminotrimethylolmethane, Aminotris(hydroxymethyl)methane, Methanamine, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, NSC 103026, NSC 6365, NSC 65434, Pehanorm, TAM, TAM (buffering agent), THAM, Talatrol, Tri Amino, Tri(hydroxymethyl)aminomethane, Tri(hydroxymethyl)methylamine, Trigmo base, Triladyl, Trimethylolaminomethane, Tris, Tris (buffering agent), Tris Amino, Tris Amino Crystal, Tris base, Tris buffer, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Tris(hydroxymethyl)methanamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, Tris(methylolamino)methane, Tris-steril, Trisamin, Trisamine, Trisaminol, Trizma, Trizma Base, Trometamole, Tromethamine, Tromethane, Tromethanmin, Tutofusin tris, [2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amine
IUPAC Name 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES NC(CO)(CO)CO

Spécification

Quantity 250 g
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Formula Weight 121.0739
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Trometamol
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.