accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HOOHHO

CAS RN 77-86-1

IUPAC Name: 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Synonyms: tris buffer caswell no. 036 tromethamine (substance) tris(hydroxymethyly)amino methane tris base apiroserum tham addex-tham trometamol tris-base trisaminol
Molecular Weight (g/mol): 121.14
Molecular Formula: C4H11NO3
InChi Key: LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(CO)(CO)CO
Quantity 
  • (54)
  • (5)
  • (23)
  • (5)
  • (17)
  • (9)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (21)
  • (36)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physical Form 
  • (1)
  • (3)
  • (35)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (109)
  • (10)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (152)
  • (29)
  • (1)
pH 
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (15)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
Grade 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (17)
  • (47)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (6)
  • (2)
  • (44)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (21)
  • (1)
  • (5)
  • (25)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (12)
  • (93)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (31)
  • (1)
  • (54)
  • (5)
  • (23)
  • (5)
  • (17)
  • (9)
  • (1)
  • (10)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (14)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (21)
  • (36)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (35)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (109)
  • (10)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (152)
  • (29)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (15)
  • (15)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (17)
  • (47)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (31)
  • (6)
  • (20)
  • (2)
  • (23)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (17)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (9)