Learn More
Tocris Bioscience™ Troglitazone
Beschreibung
Selective PPARγ receptor agonist (EC50 values are 780 and 555 nM at murine and human PPARγ receptors respectively). Displays no activity at PPARα or PPARδ receptors. Antidiabetic agent; exerts potent glucose-lowering effects in insulin-resistant diabetic mice. Displays anti-invasive effect on human breast cancer cells; reduces migration, adhesion and spreading on fibronectin-coated plates. Also inhibits cell growth of hematopoietic cell lines. Inhibits lamellipodia formation and actin polymerization.
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 441.54 |
| Purity | 98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 441.542 |
| Chemical Name or Material | Troglitazone |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?