Learn More
Triphenyltin hydride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11302685
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11302685
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00163.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Triphenyltin hydride is used as a source of ″H·″ to generate radicals or cleave carbon-oxygen bonds. And it is also used in anti-fouling paints.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 892-20-6
Molecular Formula C18H16Sn
MDL Number MFCD00003004
Synonym Triphenylstannane
Specifikationer
Melting Point 26°C to 28°C
Density 1.374
Boiling Point 162°C to 168°C (0.5 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Linear Formula (C6H5)3SnH
Refractive Index 1.637
Quantity 5 g
UN Number UN3146
Beilstein 3544353
Sensitivity Air and moisture sensitive
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 351.02
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Triphenyltin hydride
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.