Description
TMEM45B Polyclonal antibody specifically detects TMEM45B in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | TMEM45B |
| Applications | Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | BC016153, FLJ40787, transmembrane protein 45B |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: EQFVPDGPHLHLYHENHWIKLMNWQ |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?