Beschreibung
TLR10 Monoclonal specifically detects TLR10 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TLR10 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 28M7A3 |
| Conjugate | Alexa Fluor 594 |
| Dilution | Flow Cytometry |
| Formulation | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Gene Alias | CD290, CD290 antigen, MGC104967, MGC126398, MGC126399, toll-like receptor 10 |
| Gene Symbols | TLR10 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?