Learn More
Thyroid Peroxidase Mouse anti-Human, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Human Thyroid Peroxidase.
Specifications
Specifications
| Antigen | Thyroid Peroxidase |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | HRP |
| Gene Alias | EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 |
| Host Species | Mouse |
| Quantity | 5 Plates |
| Regulatory Status | RUO |
| Research Discipline | Lipid and Metabolism |
| Gene ID (Entrez) | 7173 |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?