Learn More
Tetrachlorocyclopropene, TRC
Product Code. 30425003
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30425003 1 g 1g
30415100 500 mg -
30426583 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30425003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2915081G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6262-42-6
Molecular Formula C3Cl4
Molecular Weight (g/mol) 177.84
Synonym Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
IUPAC Name 1,2,3,3-tetrachlorocyclopropene
SMILES ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Formula Weight 175.8754
Chemical Name or Material Tetrachlorocyclopropene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.