Learn More
Tantalum foil, 0.025mm (0.001in) thick, hard, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11395798
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Dimensione della confezione:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11395798 150 x 500 mm Each
11395769 100 x 150 mm Each
15495935 150 x 2000 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11395798 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010351.IV
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Form: approx. 6.3g/100x150mm; Temper: as rolled | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-25-7
Molecular Formula Ta
Molecular Weight (g/mol) 180.95
MDL Number MFCD00011252
InChI Key GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC Name tantalum
SMILES [Ta]
Specifica
Color Gray to Silver
Appearance Gray to silver foil
Quantity 150 x 500 mm
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.95% (Metals basis)
Form Foil
Chemical Name or Material Tantalum, Hard
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.