Learn More
Sulfolane, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15899530
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15899530 1 L 1 L
15826470 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15899530 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8079931000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 126-33-0
Especificaciones
Melting Point 26°C
Density 1.26 g/cm3 at 30°C
Boiling Point 285°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00005484
Quantity 1 L
Synonym Sulfolane, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, Tetramethylene sulfone, Sulfolane
Molecular Weight (g/mol) 120.17
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.