Beschreibung
The streptavidin:biotin system is widely used for immobilization and detection of biotinylated molecules, like proteins and nucleic acids. IBA Lifesciences provides bulk amounts of lyophilized streptavidin in reliable and high quality at competitive prices to generate streptavidin-coated surfaces (microplates, SPR chips, beads) or detection reagents conjugated with, e.g., fluorescent dyes.
Please note that streptavidin is not applicable for detection, immobilization, and purification of Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins, since the binding affinity for both tags is too low.
Spezifikation
Spezifikation
| Particle Size | 13.3 kDa/subunit |
| Quantity | 10 mg |
| Source | Recombinant, expression in E. coli |
| Purity or Quality Grade | >95 % |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.