Learn More
Novus Biologicals™ Stomach Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Product Code. 18673940 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 Slides
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18673940 5 Slides Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18673940 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP277935
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantity 5 Slides
For Use With (Application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Species Human
Target Specificity Stomach
Content And Storage Store at 4°C.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.