Learn More
R&D Systems™ Stomach Tissue Slides (Chronic Gastritis)- Paraffin
Artikelnummer. 18115703 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Species:
Human
Packungsgröße:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Species Packungsgröße
18115703 Human Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18115703 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP230311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.67 EUR
    219.45 EUR / Pack of 5
    Save 44.22 EUR
    16% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cross Reactivity Human
Type Stomach Tissue Slides (Chronic Gastritis)
Regulatory Status RUO
Species Human
Tissue Condition Chronic Gastritis
Product Line Novus