Learn More
R&D Systems™ ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 Antibody Pair [HRP]
Code produit 18609070 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
Conditionnement:
Pack of 15
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18609070 5 Plates Pack of 5
18277377 15 Plates Pack of 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609070 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP2796565Plates
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Assay Range 78.13 pg/mL
Assay Sensitivity 78.13-5000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Conjugate HRP
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Line Novus
Product Type Antibody Pairs
Specificity This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75.
Target Species Human
For Use With (Application) Sandwich ELISA
Gene Alias B-cell antigen CD75, beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 1, CMP-N-acetylneuraminate beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltransferase, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 1, EC 2.4.99.1, MGC48859, Sialyltransferase 1, sialyltransferase 1 (beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 1 (beta-galactoside alpha-2,6-sialytransferase), SIAT1Alpha 2,6-ST 1, ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 1, ST6Gal I, ST6GalI, ST6N
Gene ID (Entrez) 6480
Gene Symbol ST6GAL1
Host Species Rabbit
Kit Contents
  • Standard: Each vial contains 83 ng of recombinant Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of rabbit anti-Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75 polyclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Quantity 5 Plates
    Regulatory Status RUO
    Research Discipline Golgi Apparatus Markers
    Storage Requirements Storage is content dependent.
    Target ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1/CD75
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 ug/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 5000 pg/mL is recommended.
    Afficher plus Afficher moins
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.