Learn More
Tocris Bioscience™ Sotalol hydrochloride
Beskrivelse
Sotalol hydrochloride is a relatively potent pure β adrenergic antagonist, unique in possessing additional class III antiarrhythmic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | N-[4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 959-24-0 |
| Assay Percent Range | >99% |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility | Soluble to 50mM in water |
| Target | Non-selective Adrenergic beta Receptor Antagonists |
| Molecular Formula | C12H20N2O3S.HCl |
| Formula Weight | Observed MW: 308.82 |
| Purity | 99% |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?