Learn More
R&D Systems™ Sorbic acid
Descrizione
Sorbic acid is an activator of hFFA2-DREADDs. Inhibits forskolin-induced cAMP production (IC50 ∼ 1 μM) and promotes accumulation of inositol monophosphates (IC50 >1 μM) in cells expressing hFFA2-DREADD. Promotes the release of GLP-1 from colonic crypts derived from hFFA2-DREADD-expressing mice.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | (2 E,4 E)-2,4-Hexenoic acid |
| CAS | 110-44-1 |
| Quantity | 100 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | DREADD Activators |
| Molecular Formula | C6H8O2 |
| Purity | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?