Learn More
Serpin D1/Heparin Cofactor II Antibody (008), PerCP, R&D Systems™
Product Code. 18606460 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18606460 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18606460 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289392PCP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Serpin D1/Heparin Cofactor II Monoclonal specifically detects Serpin D1/Heparin Cofactor II in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen Serpin D1/Heparin Cofactor II
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 008
Conjugate PerCP
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS
Gene Alias HC2LS2, HCF2clade D (heparin cofactor), member 1, HC-II, Heparin cofactor II, HLS2HCII, leuserpin 2, Protease inhibitor leuserpin-2, Serpin D1, serpin peptidase inhibitor, clade D (heparin cofactor), member 1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Serpin D1/Heparin Cofactor II (Accession#: NP_000176.2; Met1-Ser499).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cardiovascular Biology
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3053
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.