Learn More
STEMCELL Technologies Sodium Butyrate
Description
- Sodium Butyrate is the sodium salt of butyric acid, a short chain fatty acid that inhibits histone deacetylases (HDACs), leading to hyperacetylation of histones
- This causes changes in chromatin structure and gene expression, resulting in many biological effects
- (Boffa et al.; Kruh)
- Promotes reprogramming of human somatic cells to induced pluripotent stem (iPS) cells using only a single factor, OCT4 (Zhu et al.)
- Supports self-renewal of mouse and human embryonic stem (ES) cells, in the absence of exogenously added growth factors (Ware et al.)
- Promotes differentiation to hepatocytes from mouse and human ES cells (Hay et al.; Zhou et al.)
- Promotes differentiation to definitive endoderm and islet-like cells from human ES cells (Jiang et al.)
- Enhances osteogenic and suppresses adipogenic differentiation from human mesenchymal cells (Chen et al.; Lee et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 156-54-7 |
| Synonym | Butanoic acid; Butyric acid, sodium salt |
| Quantity | 500 mg |
| Molecular Formula | C4H7O2 · Na |
| Purity | ≥95% |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?