missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SMNDC1 Polyclonal specifically detects SMNDC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | SMNDC1 |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | SMNRSMN-related protein, SPF30splicing factor 30, survival of motor neuron-related, survival motor neuron domain containing 1,30 kDa splicing factor SMNrp, Survival motor neuron domain-containing protein 1, survival of motor neuron-related-splicing factor 30 |
| Gene Symbols | SMNDC1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 188 and 238 of human Splicing Factor 30 using the numbering given in entry NP_005862.1 (GeneID 10285). |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?