Learn More
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SLC15A3. Source: E.coli Amino Acid Sequence: QSTYVLQGLHLHIPNIFPANPANISVALRAQGSSYTIPE The SLC15A3 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The SLC15A3 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 51296 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | SLC15A3 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | FLJ26631, hPTR3, OCTP, Osteoclast transporter, Peptide transporter 3, Peptide/histidine transporter 2, PHT2PTR3, solute carrier family 15 member 3, solute carrier family 15, member 3 |
| Gene Symbol | SLC15A3 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?