Learn More
R&D Systems™ SKF 96365 hydrochloride
Beskrivelse
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) inhibitor that inhibits STIM1. Also blocks TRPC channels, voltage-gated Ca2+ channels and potassium channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 402.92 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 402.919 |
| Chemical Name or Material | SKF 96365 hydrochloride |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?