Learn More
Silica gel, functionalized, Amino-3, ca. 1.4mmol/g, part.size 40-63 micron
Product Code. 10771234 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
100g
10g
25g
Product Code. 10771234
Brand: Thermo Scientific Acros 360181000
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 71888-97-6 | C9H23NO5Si2 | 281.455 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For solid support synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 71888-97-6
Molecular Formula C9H23NO5Si2
Molecular Weight (g/mol) 281.455
MDL Number MFCD03427643
InChI Key JIBSXWZIQTVOKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 172930
IUPAC Name dioxosilane;3-triethoxysilylpropan-1-amine
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC.O=[Si]=O
Especificaciones
Color White
Physical Form Powder
Material Silica Gel
Quantity 100 g
Packaging Glass Bottle
Particle Size Particle size: 40 to 63 Micron
Chemical Name or Material Silica gel, functionalized, Amino-3
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado