Learn More
STEMCELL Technologies SB202190
Descripción
- SB202190 is a selective, potent, cell-permeable inhibitor of p38 MAP kinases, inhibiting p38α (SAPK2A, MAPK14) and p38β (SAPK2B, MAPK11) with IC50 values of 50 and 100 nM, respectively (Davies et al.; Jiang et al.) As a pyridinyl imidazole inhibitor, SB202190 directly binds p38 MAP kinases in the ATP binding pocket (Fox et al.)
- Improves the self-renewal ability of neural stem cells from NPC1-deficient mice (Yang et al.)
- Blocks adiponectin-mediated proliferation of hematopoietic stem cells (DiMascio et al.)
- Reduces BMP3-mediated proliferation of C3H10T1/2 mesenchymal stem cells (Stewart et al.)
- Induces cardiomyocyte differentiation from human embryonic stem cells (Graichen et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 152121-30-7 |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C20H14FN3O |
| Purity | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?