Beschreibung
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulation | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| Gene ID (Entrez) | 55148 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 36.52 kDa |
| Quantity | 10 μg |
| Storage Requirements | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | C14orf130, chromosome 14 open reading frame 130, EC 6.3.2.-, FLJ10483, MGC9518, N-recognin-7, putative E3 ubiquitin-protein ligase UBR7, ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 7 (putative) |
| Gene Symbol | UBR7 |
| Research Category | Cell Biology |
| Product Line | Novus |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?