Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human PDE6C GST (N-Term) Protein
Code produit 18338318 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18338318 25 μg 25µg
18349698 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18338318 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00005146Q0125ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulation 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 5146
Molecular Weight (g/mol) 36.52 kDa
Quantity 25 μg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias cGMP phosphodiesterase 6C, COD4, EC 3.1.4, EC 3.1.4.35, PDEA2cone cGMP-specific 3'-5'-cyclic phosphodiesterase subunit alpha', phosphodiesterase 6C, cGMP-specific, cone, alpha prime
Gene Symbol PDE6C
Research Category Vision
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PDE6C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.