Learn More
R&D Systems™ Rainbow Calibration Particle Set (8 peaks - EAL01) - EuroFlow(TM)
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Rainbow Calibration Particles are a mixture of fluorophore incorporated particles with 8 different fluorescent intensities that are used for calibrating flow cytometers
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. Do not freeze. |
| Format | Deionized water, 0.01% NP-40 |
| Preservative | 0.02% Sodium Azide |
| Quantity | 5 mL |
| For Use With (Application) | Fluorescence Imaging, Flow Cytometry |
| Product Line | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?