Learn More
R&D Systems™ (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide
Product Code. 30001101
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30001101 10 mg 10mg
18006052 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30001101 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 0569/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, standard H3 agonist
Very potent, high affinity H3 agonist (KD = 50.3 nM) that displays > 200-fold selectivity over H4 receptors. Inhibits H3-mediated histamine synthesis and release in the CNS and stimulates H4-mediated eosinophil shape change (EC50 = 66 nM).
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868698-49-1
Molecular Formula C6H13Br2N3
Spécification
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Formula Weight 287
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 286.999
Chemical Name or Material (R)-(-)-α-Methylhistamine dihydrobromide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.