Learn More
R&D Systems™ Human FGFR4 (NP_002002) VersaClone cDNA
Product Code. 18472420
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. 18472420
Brand: R&D Systems™ RDC0536
Fibroblast Growth Factor Receptor 4
The Human FGF R4 (NP_002002) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FGFR4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FGFR4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene hFGFR4
Accession Number NP_002002
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 2422bp
Gene Alias CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGF R4, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt