Learn More
R&D Systems™ Human C1qR1/CD93 (NP_036204) VersaClone cDNA
Product Code. 18452190
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Förpackningsstorlek
10µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18452190
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ RDC0590
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Complement Component C1q Receptor
The Human C1q R1/CD93 (NP_036204) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for C1qR1/CD93, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The C1qR1/CD93 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene hCD93
Accession Number NP_036204
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 1972bp
Gene Alias AA4 Antigen, C1q R1, C1q receptor 1, C1q Rp, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Collectin Receptor, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Ly68, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.