Learn More
STEMCELL Technologies Quercetin (Hydrate)
Product Code. 17180292
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
Unit Size:
10g
5g
Product Code. 17180292
Brand: STEMCELL Technologies 73934
mTOR, PI3K/AKT, NF-kB, and tyrosine kinase pathway inhibitor; Inhibits PI3K and SRC kinases
  • Quercetin inhibits phosphoinositide 3-kinase isoforms (beta: IC50 = 5.4 μM; gamma: IC50 = 2.4 μM; delta: IC50 = 3.0 μM) and SRC kinases but only shows slight inhibitory activity against serine/threonine kinases ERK1/2 and p38 alpha, as well as protein kinase C (Navarro-Nunez et al.)
  • Stimulates glycolytic metabolism and promotes reprogramming of somatic cells (Zhang et al.)
  • Enhances reprogramming of human primary somatic cells to induced pluripotent stem cells (Zhu et al.)
  • Induces hypoxia-inducible factor-1α (HIF-1α) and inhibits cell proliferation (Triantafyllou et al.)
  • Promotes apoptosis of glioblastoma cells when used together with temozolomide (Sang et al.)
  • Reduces tumorigenicity of pancreatic cancer cells (Fan et al.)
Specifikationer
CAS 849061-97-8
Quantity 10 g
Molecular Formula C15H10O7 · XH2O
Purity ≥95%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt